Learn More
1-Bromo-4-fenoxibenceno, TRC
Código de producto. 30330471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330471 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30330471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB687273100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)
CAS 101-55-3
Fórmula molecular C12 H9 Br O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzene, 1-bromo-4-phenoxy-, Ether, p-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-4-phenoxybenzene, 4-Bromodiphenyl ether, 4-Bromophenoxybenzene, 4-Bromophenyl phenyl ether, 4-Phenoxy-1-bromobenzene, 4-Phenoxybromobenzene, 4-Phenoxyphenyl bromide, BDE 3, NSC 5619, PBDE 3, p-Bromodiphenyl ether, p-Bromophenoxybenzene, p-Bromophenyl phenyl ether, p-Phenoxybromobenzene, p-Phenoxyphenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
SMILES Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fenoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 249.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9837