Learn More
1-Bromo-4-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30346107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346107 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30346107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68721525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-nitrobenzene
CAS 586-78-7
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Bromo-1-nitrobenzene, 4-Bromonitrobenzene, 4-Nitro-1-bromobenzene, 4-Nitrobromobenzene, 4-Nitrophenyl Bromide, NSC 3526, p-Bromonitrobenzene, p-Nitrobromobenzene, p-Nitrophenyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 202.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.9425