Learn More
1-Bromo-4-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-nitrobenzene |
| CAS | 586-78-7 |
| Fórmula molecular | C6H4BrNO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-1-nitrobenzene, 4-Bromonitrobenzene, 4-Nitro-1-bromobenzene, 4-Nitrobromobenzene, 4-Nitrophenyl Bromide, NSC 3526, p-Bromonitrobenzene, p-Nitrobromobenzene, p-Nitrophenyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 202.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9425 |