Learn More
1-Bromo-4-nitrobenceno-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-nitrobenze-d4 |
| CAS | 350820-19-8 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 Br N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-nitro- (9CI), 1-Bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzene, 1-Bromo-4-nitrobenzene-d4, 3-Bromo-6-nitrobenzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromonitrobenzene-d4, 1-Bromo-4-nitrobenzene-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 206.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.9676 |