Learn More
1-Bromo-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434190 5 g 5 g
11423288 25 g 25 g
11433288 100 g 100 g
11443288 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11434190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17705.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 586-78-7 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
It can be employed as a syntheses material intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede emplear como material intermedio de síntesis. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua. Casi transparente en alcohol etílico caliente. Soluble en éter
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-78-7
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD00007280
Clave InChI ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
PubChem CID 11466
Nombre IUPAC 1-bromo-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-nitrobenzene
Punto de fusión 124°C to 127°C
Densidad 1.948
Punto de ebullición 254°C to 256°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3459
Beilstein 636964
Información de solubilidad Insoluble in water. Almost transparent in hot ethyl alcohol. Soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 98%