Learn More
1-Bromo-4-n-propilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346689 100 g 100 g
11326689 5 g 5 g
11336689 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11346689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26236.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 588-93-2 | C9H11Br | 199.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-93-2
Fórmula molecular C9H11Br
Peso molecular (g/mol) 199.091
Número MDL MFCD00012456
Clave InChI NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-n-propylbenzene, 4-bromo-n-propylbenzene, 1-4'-bromophenyl propane, 1-bromo-4-propyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-propyl, 4-propylbromobenzene, 4-propyl bromobenzene, 4-n-propylbromobenzene, 4-propylphenyl bromide, pubchem10762
PubChem CID 136374
Nombre IUPAC 1-bromo-4-propilbenceno
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-propylbenzene
Densidad 1.286
Punto de ebullición 225°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.09
Porcentaje de pureza 99%