Learn More
1-Bromo-4-n-propoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440343 25 g 25 g
11430343 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11462.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39969-56-7 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39969-56-7
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Número MDL MFCD00156160
Clave InChI VVPARGBRVKRZJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-propoxybromobenzene, 1-bromo-4-propoxylbenzene, 1-bromo-4-n-propoxybenzene, 1-bromo-4-n-propyloxybenzene, p-bromphenyl-n-propylather, acmc-209j9h, 1-bromo-4-propoxy-benzene, 1-4-bromophenoxy propane, 4-bromophenyl propyl ether, 1-bromanyl-4-propoxy-benzene
PubChem CID 2734198
Nombre IUPAC 1-bromo-4-propoxibenceno
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-propoxybenzene
Densidad 1.356
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1
Porcentaje de pureza 98%