Learn More
1-Bromo-4-n-ftalimido-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-n-phthalimido-2-butanone |
| CAS | 51132-00-4 |
| Fórmula molecular | C12 H10 Br N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10BrNO3/c13-7-8(15)5-6-14-11(16)9-3-1-2-4-10(9)12(14)17/h1-4H,5-7H2 |
| SMILES | BrCC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromo-3-oxobutil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 296.117 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.984 |