Learn More
1-Bromo-4-n-pentilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427127 1 g 1 g
11437127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14457.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51554-95-1 | C11H15Br | 227.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51554-95-1
Fórmula molecular C11H15Br
Peso molecular (g/mol) 227.145
Número MDL MFCD00061113
Clave InChI SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
PubChem CID 2735599
Nombre IUPAC 1-bromo-4-pentilbenceno
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-pentylbenzene
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.15
Porcentaje de pureza 98%