Learn More
1-Bromo-4-(n-octiloxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420953 1 g 1 g
11430953 5 g 5 g
11440953 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13334.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96693-05-9 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96693-05-9
Fórmula molecular C14H21BrO
Peso molecular (g/mol) 285.225
Número MDL MFCD00043445
Clave InChI UVBFFPZGOOKWNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromophenyl octyl ether, 1-bromo-4-octyloxy benzene, 1-bromo-4-octyloxybenzene, 4-n-octyloxybromobenzene, 1-bromo-4-n-octyloxy benzene, 4-bromo-1-octyloxybenzene, 4-octyloxybromobenzene, 4-bromo-octyloxybenzene, 4-bromophenyloctyl ether, 1-4-bromophenoxy octane
PubChem CID 145298
Nombre IUPAC 1-bromo-4-octoxibenceno
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
Punto de ebullición 135°C to 137°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.23
Porcentaje de pureza 98%