Learn More
1-Bromo-4-n-octilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477656 5 g 5 g
11467656 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14676.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51554-93-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51554-93-9
Fórmula molecular C14H21Br
Peso molecular (g/mol) 269.226
Número MDL MFCD00038348
Clave InChI OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
Nombre IUPAC 1-bromo-4-octilbenceno
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-octylbenzene
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.23
Porcentaje de pureza 97%