Learn More
1-Bromo-4-n-nonilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466070 1 g 1 g
11476070 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27042.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51554-94-0 | C15H23Br | 283.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51554-94-0
Fórmula molecular C15H23Br
Peso molecular (g/mol) 283.25
Número MDL MFCD00061116
Clave InChI LVCWOFRWEVUMNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-n-nonylbenzene, bromononylbenzene, 4-nonylbromobenzene, 4-n-nonylbromobenzene, 4-nonylphenyl bromide, acmc-209kuh, 4-bromo-1-nonylbenzene, 1-bromo-4-nonylbenzene
PubChem CID 12603095
Nombre IUPAC 1-bromo-4-nonilbenceno
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-nonylbenzene
Densidad 1.115
Punto de ebullición 107°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >120°C (248°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.25
Porcentaje de pureza 98%