Learn More
1-Bromo-4-n-hexiloxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460581 5 g 5 g
11450581 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460581 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20085.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30752-19-3 | Molecular Formula: C12H17BrO | Molecular Weight: 257.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30752-19-3
Fórmula molecular C12H17BrO
Peso molecular (g/mol) 257.171
Número MDL MFCD00173753
Clave InChI GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
PubChem CID 520492
Nombre IUPAC 1-Bromo-4-hexoxibenceno
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-hexyloxybenzene
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.18
Porcentaje de pureza 97%