Learn More
1-Bromo-4-n-hexilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428456 25 g 25 g
11408456 1 g 1 g
11418456 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15918.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23703-22-2 | C12H17Br | 241.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23703-22-2
Fórmula molecular C12H17Br
Peso molecular (g/mol) 241.17
Número MDL MFCD00061114
Clave InChI MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
Nombre IUPAC 1-bromo-4-hexilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-hexylbenzene
Densidad 1.179
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación >120°C (248°F)
Índice de refracción 1.5213
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.17
Porcentaje de pureza 97%