Learn More
1-Bromo-4-n-heptilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464923 25 g 25 g
11444923 1 g 1 g
11454923 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12235.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76287-49-5
Fórmula molecular C13H19Br
Peso molecular (g/mol) 255.199
Número MDL MFCD00061115
Clave InChI YHKMTIJHJWYYAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-n-heptylbenzene, 1-4-bromophenyl heptane, 4-heptylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-heptyl, 4-bromo-1-heptylbenzene, 1-bromo-4-heptyl-benzene, acmc-209p2u, 1-bromanyl-4-heptyl-benzene, ksc912e9b
PubChem CID 2775100
Nombre IUPAC 1-bromo-4-heptilbenceno
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-heptylbenzene
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.2
Porcentaje de pureza 97%