Learn More
1-Bromo-4-n-dodecilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415757 25 g 25 g
15495747 1 g 1 g
15405757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15415757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32963.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 126930-72-1 | C18H29Br | 325.334 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126930-72-1
Fórmula molecular C18H29Br
Peso molecular (g/mol) 325.334
Número MDL MFCD00191386
Clave InChI RFFMRBISTZHCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dodecylbromobenzene, 1-bromo-4-n-dodecylbenzene, benzene, 1-bromo-4-dodecyl, 4-bromododecylbenzene, pubchem22735, acmc-209bby, 1-bromo-4-dodecyl-benzene, ksc494g6d, 4-n-dodecylbromobenzene
PubChem CID 15120506
Nombre IUPAC 1-bromo-4-dodecilbenceno
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-dodecylbenzene
Densidad 1.07
Punto de ebullición 376°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5034
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.33
Porcentaje de pureza 98%