Learn More
1-Bromo-4-n-butilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446866 100 g 100 g
11436866 25 g 25 g
11456866 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23979.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41492-05-1 | C10H13Br | 213.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41492-05-1
Fórmula molecular C10H13Br
Peso molecular (g/mol) 213.118
Número MDL MFCD00040934
Clave InChI BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109
PubChem CID 521059
Nombre IUPAC 1-bromo-4-butilbenceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-n-butylbenzene
Densidad 1.208
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 100 g
Beilstein 2080263
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.12
Porcentaje de pureza 98%