Learn More
1-Bromo-4-(metilsulfinil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-(methylsulfinyl)benzene |
| CAS | 934-71-4 |
| Fórmula molecular | C7H7BrOS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | BrC1=CC=C(S(C)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-(metilsulfinil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 219.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.94 |