Learn More
1-Bromo-4-metilciclohexano, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Bromo-4-methylcyclohexane is used as intermediates in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-bromo-4-metilciclohexano se utiliza como intermedio en la investigación farmacéutica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-methylcyclohexane |
| Nombre de nota | Cis + Trans |
| Densidad | 1.262 |
| Punto de ebullición | 94°C to 96°C (50 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.488 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1900954 |
| Información de solubilidad | Not miscible in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.09 |
| Porcentaje de pureza | 97% |