Learn More
1-Bromo-4-isopropilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-isopropylbenzene |
| CAS | 586-61-8 |
| Fórmula molecular | C9H11Br |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Br/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-propán-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 199.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0044 |