Learn More
1-Bromo-4-isopropilbenceno, TRC
Código de producto. 30348664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348664 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30348664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6964852.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-isopropylbenzene
CAS 586-61-8
Fórmula molecular C9H11Br
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Br/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-propán-2-ilbenceno
Peso molecular (g/mol) 199.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0044