Learn More
1-Bromo-4-isopropilbenceno, TRC
Código de producto. 30331345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331345 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30331345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB696485500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-isopropylbenzene
CAS 586-61-8
Fórmula molecular C9H11Br
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11Br/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-propán-2-ilbenceno
Peso molecular (g/mol) 199.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0044