Learn More
1-Bromo-4-isopropilbenceno, 97%
Código de producto. 11461003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461003 5 g 5 g
11359409 10 g 10 g
11369409 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13370.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 586-61-8 | C9H11Br | 199,09 g/mol
Se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se ha empleado como intermediario en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los age
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-61-8
Fórmula molecular C9H11Br
Peso molecular (g/mol) 199.09
Número MDL MFCD00039159
Clave InChI MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
PubChem CID 11462
Nombre IUPAC 1-bromo-4-propán-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-isopropylbenzene
Punto de fusión -12°C
Densidad 1.315
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Número UN UN3082
Beilstein 1858096
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación