Learn More
1-Bromo-4-isobutilbenceno, TRC
Código de producto. 30342001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30342001 250 mg 250 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30342001 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB696380250MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-isobutylbenzene
CAS 2051-99-2
Fórmula molecular C10 H13 Br
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13Br/c1-8(2)7-9-3-5-10(11)6-4-9/h3-6,8H,7H2,1-2H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(Br)cc1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(2-metilpropil)benceno
Peso molecular (g/mol) 213.114
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.02
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.