Learn More
1-Bromo-4-isobutilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-isobutylbenzene |
| CAS | 2051-99-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13Br/c1-8(2)7-9-3-5-10(11)6-4-9/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-(2-metilpropil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 213.114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.02 |