Learn More
1-Bromo-4-yodonaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492199 5 g 5 g
15402209 250 mg 250 miligramos
15482199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64825.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63279-58-3 | C10H6BrI | 332.966 g/mol
It is used as an OLED material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (3,6 g/l) (25 °C)
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63279-58-3
Fórmula molecular C10H6BrI
Peso molecular (g/mol) 332.966
Número MDL MFCD01166242
Clave InChI HQHHKYXPFKHLBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-4-bromonaphthalene, 1-iodo-4-bromoaphthalene, 1-bromo-4-iodonaphth, naphthalene, 1-bromo-4-iodo
PubChem CID 5073667
Nombre IUPAC 1-bromo-4-yodonaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-iodonaphthalene
Punto de fusión 84°C to 89°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2044950
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water. (3.6g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido