Learn More
1-Bromo-4-yodobenceno, TRC
Código de producto. 30335393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335393 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30335393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6836755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoiodobenzene
CAS 589-87-7
Fórmula molecular C6 H4 Br I
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Brc1ccc(I)cc1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-yodobenceno
Peso molecular (g/mol) 282.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.8541