Learn More
1-Bromo-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11964521 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11964521 100 g Frasco de vidrio 100 g
10553961 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11964521 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 218381000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 589-87-7 | C6H4BrI | 282.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 589-87-7
Fórmula molecular C6H4BrI
Peso molecular (g/mol) 282.9
Clave InChI UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
PubChem CID 11522
Nombre IUPAC 1-bromo-4-yodobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1Br)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-iodobenzene
Punto de fusión 89.0°C to 93.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 120.0°C to 122.0°C (14.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4I
Cantidad 100 g
Beilstein 05,223
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o agujas
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-4-iodobenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.