Learn More
1-Bromo-4-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421528 250 g 250 g
11401528 10 g 10 g
11411528 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13859.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 589-87-7 | C6H4BrI | 282.906 g/mol
It is mainly used as the OLED pharmaceutical intermediate, as reagent for in situ desilylation and coupling of silylated alkynes, as substrate in copper-free Sonogashira coupling in aqueous acetone. It is also used in synthesis of β,β,dibromostyrenes, as starting reagent in the total syntheses of ent-conduramine A and ent-7-deoxypancratistatin (alkaloids).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente como intermedio farmacéutico OLED, como reactivo para la desililación in situ, en el acoplamiento de alquinos sililados y como sustrato en el acoplamiento libre de cobre de Sonogashira en acetona acuosa. También se utiliza en la síntesis de dibromoestirenos β, β, como reactivo inicial en las síntesis totales de ent-conduramina A y ent-7-deoxipancratistatina (alcaloides).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 589-87-7
Fórmula molecular C6H4BrI
Peso molecular (g/mol) 282.906
Número MDL MFCD00001051
Clave InChI UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
PubChem CID 11522
Nombre IUPAC 1-bromo-4-yodobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1Br)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-iodobenzene
Punto de fusión 89°C to 93°C
Punto de ebullición 252°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Recognizable
Cantidad 250 g
Beilstein 1904545
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.91
Porcentaje de pureza 98%