Learn More
1-Bromo-4-fluoronaftaleno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-fluoronaphthalene |
| CAS | 341-41-3 |
| Fórmula molecular | C10H6BrF |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Fluoro-4-bromonaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| SMILES | Fc1ccc(Br)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-fluoronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 225.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.9637 |