Learn More
1-Bromo-4-fluoronaftaleno, TRC
Código de producto. 30340546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340546 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30340546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689065500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
CAS 341-41-3
Fórmula molecular C10H6BrF
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Fluoro-4-bromonaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES Fc1ccc(Br)c2ccccc12
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluoronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 225.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.9637