Learn More
1-Bromo-4-fluoronaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458766 25 g 25 g
11444190 1 g 1 g
11448766 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16934.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 341-41-3 | C10H6BrF | 225.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 341-41-3
Fórmula molecular C10H6BrF
Peso molecular (g/mol) 225.06
Número MDL MFCD00051473
Clave InChI VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 67647
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluoronaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Punto de fusión 33°C to 37°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2085804
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.06
Porcentaje de pureza 98%