Learn More
1-Bromo-4-fluorobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421469 1 g 1 g
15431469 5 g 5 g
15441469 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64317.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 462-72-6 | C4H8BrF | 155.01 g/mol
1-Bromo-4-fluorobutane may be employed for the synthesis of fluoroalkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-fluorobutano puede usarse para la síntesis de fluoroalquil[2,5-dimetil-7-(2,4,6-trimetilfenil)-7H-pirrollo[2,3-d]pirimidin-4-il]alquilaminas.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua a 25 °C 0,48 g/l.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-72-6
Fórmula molecular C4H8BrF
Peso molecular (g/mol) 155.01
Número MDL MFCD00209551
Clave InChI WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10022
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluorobutano
SMILES C(CCBr)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-fluorobutane
Color Incolora
Densidad 1.444 g/mL
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Fórmula lineal FCH2CH2CH2CH2Br
Índice de refracción 1.439
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731414
Sinónimo 4-fluorobutyl bromide, butane, 1-bromo-4-fluoro, butane,1-bromo-4-fluoro, fluorobutyl bromide, acmc-20aoww, 4-bromo-1-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butane, 4-01-00-00263 beilstein handbook reference, 1-bromo-4-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butan;4-fluoro-1-bromobutane
Información de solubilidad Sparingly soluble in water at 25°C 0.48g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido