Learn More
1-Bromo-4-fluoro-2-metil-5-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene |
| CAS | 170098-98-3 |
| Fórmula molecular | C7H5BrFNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)7(10(11)12)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(F)c(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-fluoro-2-metil-5-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 234.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.9488 |