Learn More
1-Bromo-4-fluoro-2-yodobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490868 25 g 25 g
11470868 1 g 1 g
11480868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25289.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 202865-72-3 | C6H3BrFI | 300.897 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-72-3
Fórmula molecular C6H3BrFI
Peso molecular (g/mol) 300.897
Número MDL MFCD00042578
Clave InChI QDCBSSUCEUMLGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-fluoroiodobenzene, 4-fluoro-2-iodobromobenzene, 2-iodo-4-fluorobromobenzene, 1-bromo-4-fluoro-2-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-iodo, 2-bromo-5-fluoro-1-iodobenzene, pubchem3233, acmc-1cljm, ksc493k3j, 1-bromo-2-iodo-4-fluorobenzene
PubChem CID 2773370
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-yodobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Densidad 2.3
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.63
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.9
Porcentaje de pureza ≥98%