Learn More
1-Bromo-4-etinilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11364272 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11364272 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442790010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-ethynylbenzene
CAS 766-96-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 65°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 71°C to 72°C (3.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H5Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromophenylacetylene, benzene, 1-bromo-4-ethynyl, 1-bromo-4-ethynyl-benzene, 4-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenylacetylene, p-bromophenylacetylene, p-bromophenyl acetylene, 4-bromphenyl acetylene, 4-bromo-1-ethynylbenzene
Clave InChI LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Br
Nombre IUPAC 1-bromo-4-etinilbenceno
Peso molecular (g/mol) 181.03
PubChem CID 136603
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, polvo cristalino o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-4-ethynylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.