Learn More
1-Bromo-4-(etilo)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343207 100 g 100 g
11323207 5 g 5 g
11333207 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13718.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30506-30-0 | C8H9BrS | 217.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30506-30-0
Fórmula molecular C8H9BrS
Peso molecular (g/mol) 217.124
Número MDL MFCD01318109
Clave InChI CTFHVAKXUMMGOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-ethylthio benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl benzene, 4-bromophenyl ethyl sulfane, benzene,1-bromo-4-ethylthio, acmc-1ae1n, 1-bromo-4-ethylthiobenzene, 4-bromo-1-ethylthiobenzene, ethyl 4-bromophenyl sulfide, 1-bromo-4-ethylthio-benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl-benzene
PubChem CID 7006650
Nombre IUPAC 1-bromo-4-etilsulfanilbenceno
SMILES CCSC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Punto de ebullición 109°C to 111°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.6069
Cantidad 100 g
Beilstein 2354970
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.13
Porcentaje de pureza 97%