Learn More
1-Bromo-4-etilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-ethylbenzene |
| CAS | 1585-07-5 |
| Fórmula molecular | C8H9Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-Bromoethylbenzene, 4-Ethyl-1-bromobenzene, 4-Ethylbromobenzene, 4-Ethylphenyl Bromide, NSC 60144, p-Bromoethylbenzene, p-Ethylbromobenzene, p-Ethylphenyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-etilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 185.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9888 |