Learn More
1-Bromo-4-etoxi-3-(trifluorometil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406877 1 g 1 g
15416877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33973.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914635-58-8
Fórmula molecular C9H8BrF3O
Peso molecular (g/mol) 269.061
Número MDL MFCD08059521
Clave InChI BGDWEDIMCBCUDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-ethoxy-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2-trifluoromethyl phenetole, 1-bromo-4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzene, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 44717398
Nombre IUPAC 4-bromo-1-etoxi-2-(trifluorometil)benceno
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.06
Porcentaje de pureza 97%