Learn More
1-Bromo-4-(difluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395289 5 g 5 g
11385289 1 g 1 g
11305299 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20106.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5905-69-1 | C7H5BrF2O | 223.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5905-69-1
Fórmula molecular C7H5BrF2O
Peso molecular (g/mol) 223.017
Número MDL MFCD00221465
Clave InChI ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-difluoromethoxy benzene, 4-difluoromethoxy bromobenzene, p-difluoromethoxybromobenzene, 1-difluoromethoxy-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-difluoromethoxy, l-bromo-4-difluoromethoxy benzene, pubchem4309, acmc-209m9x, p-difluoro-methoxybromobenzene, ksc495s1h
PubChem CID 2737007
Nombre IUPAC 1-Bromo-4-(difluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Densidad 1.631
Punto de ebullición 96°C to 98°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.501
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 2521410
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.02
Porcentaje de pureza 97%