Learn More
1-Bromo-4-ciclohexilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391637 5 g 5 g
11301647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04636.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25109-28-8 | C12H15Br | 239.156 g/mol
1-Bromo-4-cyclohexylbenzene is used as a organic light-emitting diode and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-ciclohexilbenceno se utiliza como diodo orgánico emisor de luz y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25109-28-8
Fórmula molecular C12H15Br
Peso molecular (g/mol) 239.156
Número MDL MFCD00019339
Clave InChI LVIJLEREXMVRAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromocyclohexylbenzene, 1-brom-4-cyclohexylbenzol, zlchem 88, 4-cyclohexylbromobenzene, 4-bromophenylcyclohexane, acmc-1ccsm, 4-bromo-1-cyclohexylbenzene, 1-bromo-4-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-cyclohexyl, lvijlerexmvran-uhfffaoysa
PubChem CID 90718
Nombre IUPAC 1-bromo-4-ciclohexilbenceno
SMILES C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-cyclohexylbenzene
Densidad 1.287
Punto de ebullición 90°C to 94°C (0.01 mmHg)
Índice de refracción 1.5595
Cantidad 5 g
Beilstein 2209869
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.16
Porcentaje de pureza 98%