Learn More
1-Bromo-4-clorobutano, TRC
Código de producto. 30337050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337050 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6826501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-chlorobutane
CAS 6940-78-9
Fórmula molecular C4H8BrCl
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Chloro-4-bromobutane, 4-Bromo-1-chlorobutane, 4-Bromobutyl Chloride, 4-Chloro-1-bromobutane, 4-Chlorobutyl Bromide, NSC 60193, Tetramethylenechlorobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES BrCCCCCl
Nombre IUPAC 1-bromo-4-clorobutano
Peso molecular (g/mol) 171.46