Learn More
1-Bromo-4-clorobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430233 25 g 25 g
11440233 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11399.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6940-78-9 | C4H8BrCl | 171.462 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6940-78-9
Fórmula molecular C4H8BrCl
Peso molecular (g/mol) 171.462
Número MDL MFCD00001010
Clave InChI NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
PubChem CID 81364
Nombre IUPAC 1-bromo-4-chlorobutano
SMILES C(CCBr)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-chlorobutane
Densidad 1.489
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.4875
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1098275
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.47
Porcentaje de pureza 99%