Learn More
1-Bromo-4-clorobenceno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440143 250 g 250 g
11379409 100 g 100 g
11430143 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12160.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
1-Bromo-4-chlorobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-clorobenceno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (0,045 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-39-8
Fórmula molecular C6H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 191.45
Número MDL MFCD00000600
Clave InChI NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
Nombre IUPAC 1-Bromo-4-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-chlorobenzene
Punto de fusión 63°C to 67°C
Cantidad 250 g
Olor Aromatic
Número UN UN2811
Beilstein 1099014
Punto de ebullición 196°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.46
Porcentaje de pureza ≥98%