Learn More
1-Bromo-4-clorobenceno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379409 100 g 100 g
11440143 250 g 250 g
11430143 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12160.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
1-Bromo-4-chlorobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-clorobenceno se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (0,045 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-39-8
Fórmula molecular C6H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 191.45
Número MDL MFCD00000600
Clave InChI NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
Nombre IUPAC 1-Bromo-4-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-chlorobenzene
Punto de fusión 63°C to 67°C
Densidad 1.651
Cantidad 100 g
Olor Aromatic
Número UN UN2811
Beilstein 1099014
Punto de ebullición 196°C
Información de solubilidad Soluble in water 0.045g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.46
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-4-chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-4-chlorobenzene