Learn More
1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480473 5 g 5 g
11490473 25 g 25 g
11369669 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12635.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41513-04-6 | C6H3BrClNO2 | 236.449 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41513-04-6
Fórmula molecular C6H3BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 236.449
Número MDL MFCD00024320
Clave InChI UKTIMFAJRPSNGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-chloronitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-nitro, 4-bromo-3-nitrochlorobenzene, 3-chloro-6-bromonitrobenzene, pubchem3593, acmc-209jkn, 1-bromo-4-chloronitrobenzene, ksc490m7r, 2-bromo-5-chloro-nitrobenzene, bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
PubChem CID 2794904
Nombre IUPAC 1-bromo-4-cloro-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1950424
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.45
Porcentaje de pureza 98%