Learn More
1-Bromo-4-butilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10682752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682752 10 g Frasco de vidrio 10 g
10400283 50 g Frasco de vidrio 50 g
10239413 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682752 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 320440100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41492-05-1 | C10H13Br | 213.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41492-05-1
Fórmula molecular C10H13Br
Peso molecular (g/mol) 213.12
Número MDL MFCD00040934
Clave InChI BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109
PubChem CID 521059
Nombre IUPAC 1-bromo-4-butilbenceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-butylbenzene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.5300 to 1.533
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido