Learn More
1-Bromo-4-butoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10096804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10096804 5 g 5 g
10140722 10 g 10 g
10661663 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10096804 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09793DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 39969-57-8
Fórmula molecular C10H13BrO
Peso molecular (g/mol) 229.117
Número MDL MFCD00037100
Clave InChI BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142395
Nombre IUPAC 1-bromo-4-butoxibenceno
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-butoxybenzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal BrC6H4O(CH2)3CH3
Cantidad 5 g
Sinónimo p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.12
Porcentaje de pureza 97%