Learn More
1-Bromo-4-(4-clorofenil)butan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one |
| CAS | 143327-55-3 |
| Fórmula molecular | C10H10BrClO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)-2-butanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10BrClO/c11-7-10(13)6-3-8-1-4-9(12)5-2-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2 |
| SMILES | O=C(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-(4-clorofenil)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.96 |