Learn More
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388315 5 g 5 g
11378315 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10237.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 406-81-5 | C4H6BrF3 | 190.99 g/mol
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4,4,4-trifluorobutano se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 406-81-5
Fórmula molecular C4H6BrF3
Peso molecular (g/mol) 190.99
Número MDL MFCD00066335
Clave InChI DBCAQXHNJOFNGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-bromobutane, 4,4,4-trifluorobutyl bromide, acmc-1ctt1, 4,4,4-trifluorobutylbromide, 1,1,1-trifluoro-4-bromobutane, 1-bromo 4,4,4-trifluoro butane, 4-bromo-1,1,1-trifluoro-butane, #, butane,4-bromo-1,1,1-trifluoro
PubChem CID 521006
Nombre IUPAC 4-bromo-1,1,1-trifluorobutano
SMILES FC(F)(F)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Densidad 1.555
Punto de ebullición 103°C to 105°C
Índice de refracción 1.382
Cantidad 5 g
Beilstein 1736058
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 98%